1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1558-25G B1558-5G
TCIAB1558-25GEA 258 EUR
TCIAB1558-25G TCIAB1558-5G
1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine ≥96.0% (por GC)
1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 107°C
Número MDL: MFCD00191308
Núm. CAS: 96568-35-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %