ɑ,ɑ'-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,4-diisopropylbenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4'-(1,4-Phenylenediisopropylidene)bisphenol, 1,4-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)-2-propyl]benzene, ['1,4-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)-2-propyl]benzene', 'Bisphenol P', "4,4'-(1,4-Phenylenediisopropylidene)bisphenol"], Bisphenol P, α,α'-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,4-diisopropylbenzene
B1563-25G B1563-500G
TCIAB1563-25GEA 34 EUR
TCIAB1563-25G TCIAB1563-500G
ɑ,ɑ'-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,4-diisopropylbenzene ≥98.0% (por GC)
alpha,alpha'-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,4-diisopropylbenzene
Formula: C₂₄H₂₆O₂
MW: 346.47 g/mol
Número MDL: MFCD00191315
Núm. CAS: 2167-51-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 197.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity