cis-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
B1573-1G B1573-25G B1573-5G
TCIAB1573-1GEA 43 EUR
TCIAB1573-1G TCIAB1573-25G TCIAB1573-5G
cis-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥95.0% (by HPLC)
cis-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene
Formula: C₁₄H₁₂O₄S₂
Número MDL: MFCD00010140
Núm. CAS: 963-15-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%