trans-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
B1574-1G B1574-5G
TCIAB1574-1GEA 62 EUR
TCIAB1574-1G TCIAB1574-5G
trans-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥98.0% (by HPLC)
trans-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene
Formula: C₁₄H₁₂O₄S₂
MW: 308,37 g/mol
Número MDL: MFCD00066528
Núm. CAS: 963-16-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 220.0 to 230.0 deg-C