Ethyl-3-(benzylamino)propionate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Benzyl-beta-alanine Ethyl Ester, N-Benzyl-3-aminopropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(benzylamino)propanoate
B1579-25ML B1579-500ML
TCIAB1579-25MLEA 46 EUR
TCIAB1579-25ML TCIAB1579-500ML
Ethyl-3-(benzylamino)propionate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-3-(benzylamino)propionate
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207.27 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00085541
Núm. CAS: 23583-21-3
EINECS: 245-759-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %