(3R)-(-)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1580-5G B1580-1G
TCIAB1580-5GEA 372 EUR
TCIAB1580-5G TCIAB1580-1G
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥95.0% (por GC)
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine
Formula: C₁₃H₂₀N₂
Número MDL: MFCD00191306
Núm. CAS: 376591-05-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -9.0 deg (C=10, EtOH)