(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1583.0005 B1583-25G B1583-5G B1583-1G
TCIAB1583.0005EA 0 EUR
TCIAB1583.0005 TCIAB1583-25G TCIAB1583-5G TCIAB1583-1G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por GC)
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Número MDL: MFCD00191310
Núm. CAS: 169749-99-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +2.8 to +3.2 deg (C=10, EtOH)