Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]sulphone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-(2-Hydroxyethoxy)phenyl Sulphone
B1590-25G
B1590-500G
TCIAB1590-25GEA
16
EUR
TCIAB1590-25G
TCIAB1590-500G
Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]sulphone ≥97.0% (por GC)
Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]sulphone
Formula:
C₁₆H₁₈O₆S |
Número MDL:
MFCD00130282 Núm. CAS: 27205-03-4 EINECS: 248-320-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 180.0 to 185.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |