(3-Bromopropyl)phosphonic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Bromopropanephosphonic Acid, (3-Bromopropyl)phosphonicacid
B1591-1G B1591-5G
TCIAB1591-1GEA 89 EUR
TCIAB1591-1G TCIAB1591-5G
(3-Bromopropyl)phosphonic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(3-Bromopropyl)phosphonic acid
Formula: C₃H₈BrO₃P
MW: 202,97 g/mol
Número MDL: MFCD00191385
Núm. CAS: 1190-09-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C