Benzaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1593-1G B1593-10G
TCIAB1593-1GEA 21 EUR
TCIAB1593-1G TCIAB1593-10G
Benzaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Benzaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Formula: C₁₃H₁₀N₄O₄
Número MDL: MFCD00156353
Núm. CAS: 1157-84-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 240.0 to 244.0 deg-C