Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1594-1G B1594-10G
TCIAB1594-1GEA 21 EUR
TCIAB1594-1G TCIAB1594-10G
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Formula: C₁₀H₁₂N₄O₄
Número MDL: MFCD00191327
Núm. CAS: 1527-98-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 124.0 deg-C