1-Benzyl-3-pyrrolidinol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1597-25G B1597-5G
TCIAB1597-25GEA 57 EUR
TCIAB1597-25G TCIAB1597-5G
1-Benzyl-3-pyrrolidinol ≥96.0% (por GC)
1-Benzyl-3-pyrrolidinol
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,240 g/mol
Pto. Ebullición: 143°C
Número MDL: MFCD00012132
Núm. CAS: 775-15-5
EINECS: 212-273-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %