2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1598-25G B1598-5G
TCIAB1598-25GEA 553 EUR
TCIAB1598-25G TCIAB1598-5G
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (por GC)
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formula: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Pto. Ebullición: 74°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191321
Núm. CAS: 37865-96-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %