4-Benzylamino-1-butanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1599-25G
B1599-5G
TCIAB1599-25GEA
88
EUR
TCIAB1599-25G
TCIAB1599-5G
4-Benzylamino-1-butanol ≥96.0% (por GC)
4-Benzylamino-1-butanol
Formula:
C₁₁H₁₇NO Pto. Ebullición: 140°C |
Número MDL:
MFCD00191609 Núm. CAS: 59578-63-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |