2-Bromo-1,4-benzoquinone ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromocyclohexadiene-1,4-dione, Bromoquinone
B1601-1G B1601-5G
TCIAB1601-1GEA 159 EUR
TCIAB1601-1G TCIAB1601-5G
2-Bromo-1,4-benzoquinone ≥93.0% (por GC)
2-Bromo-1,4-benzoquinone
Formula: C₆H₃BrO₂
MW: 186,99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00189377
Núm. CAS: 3958-82-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %