7-Bromobenz[a]anthracene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1603-1G
B1603-5G
TCIAB1603-1GEA
144
EUR
TCIAB1603-1G
TCIAB1603-5G
7-Bromobenz[a]anthracene ≥98.0% (por GC)
7-Bromobenz[a]anthracene
Formula:
C₁₈H₁₁Br |
Número MDL:
MFCD00029016 Núm. CAS: 32795-84-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 151.0 to 154.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |