1-Bromo-4-decylbenzene ≥88.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Decylbromobenzene
B1611-1G B1611-25G B1611-5G
TCIAB1611-1GEA 49 EUR
TCIAB1611-1G TCIAB1611-25G TCIAB1611-5G
1-Bromo-4-decylbenzene ≥88.0% (por GC)
1-Bromo-4-decylbenzene
Formula: C₁₆H₂₅Br
Número MDL: MFCD00061112
Núm. CAS: 106418-67-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 %