(-)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-alpha,alpha,alpha',alpha'-tetraphenyldioxolane-4,5-dimethanol, (R,R)-TADDOL, (4R,5R)-(-)-2,2-Dimethyl-α,α,α',α'-tetraphenyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol, (-)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-L-threitol
B1614-5G
B1614-1G
TCIAB1614-5GEA
122
EUR
TCIAB1614-5G
TCIAB1614-1G
(-)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (by HPLC)
(-)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Formula:
C₃₁H₃₀O₄ MW: 466,58 g/mol |
Número MDL:
MFCD00064467 Núm. CAS: 93379-48-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 194.0 to 198.0 deg-C |