Decanoato de etilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
165000050
165001000
165005000
165000025
ACRO165000050EA
26.7
EUR
ACRO165000050
ACRO165001000
ACRO165005000
ACRO165000025
Decanoato de etilo 99+%
Decanoato de etilo
Formula:
C₁₂H₂₄O₂ Pto. Ebullición: 245 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 0,8665 g/cm³ Pto. de inflamación: 102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009581 Núm. CAS: 110-38-3 EINECS: 203-761-9 Índice Merck: 13,03811 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
Density | (20°C) 0.864 to 0.869 kg/l |
GC | ≥99.0 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |