4,4'-Bicyclohexanol (Mezcla de isómeros) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1'-Bicyclohexyl-4,4'-diol, [1,1'-Bi(cyclohexane)]-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxydicyclohexyl
B1621-25G B1621-500G
TCIAB1621-25GEA 46 EUR
TCIAB1621-25G TCIAB1621-500G
4,4'-Bicyclohexanol (Mezcla de isómeros) ≥98.0% (por GC)
4,4'-Bicyclohexanol
Formula: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198.31 g/mol
Número MDL: MFCD00012056
Núm. CAS: 20601-38-1
EINECS: 243-908-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)