1-(3-Bromopropyl)pyrrole 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Atención
B1623-1G B1623-5G
TCIAB1623-1GEA 139 EUR
TCIAB1623-1G TCIAB1623-5G
1-(3-Bromopropyl)pyrrole 97,0 GC_ASSAY_METHOD
1-(3-Bromopropyl)pyrrole
Formula: C₇H₁₀BrN
MW: 188.07 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191324
Núm. CAS: 100779-91-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %