1,3-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Resorcinol Bis(beta-hydroxyethyl) Ether
B1625-25G B1625-500G
TCIAB1625-25GEA 22 EUR
TCIAB1625-25G TCIAB1625-500G
1,3-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Formula: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Pto. Ebullición: 234°C
Número MDL: MFCD00016566
Núm. CAS: 102-40-9
EINECS: 203-028-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency