Decanoato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
A10657.0E A10657.22 A10657.36
A10657.0EEA 325 EUR
A10657.0E A10657.22 A10657.36
Decanoato de etilo ≥99%
Decanoato de etilo
Purity: 99% CAS No.: 110-38-3 Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH2CH3 Formula Weight: 200.32 Flash Point: 102°(216°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: -20° Boiling Point: 250-252° Beilstein Reference: 1762128 Merck Reference: 14,3776 MDL No.: MFCD00009581
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Pto. Ebullición: 250…252 °C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,862
Pto. de inflamación: 102 °C (216 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009581
Núm. CAS: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Índice Merck: 14,3776