2,2'-Bis(hydroxymethyl)diphenyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,2'-Oxydi(benzyl Alcohol)
B1643-1G
B1643-5G
TCIAB1643-1GEA
164
EUR
TCIAB1643-1G
TCIAB1643-5G
2,2'-Bis(hydroxymethyl)diphenyl ether ≥98.0% (por GC)
2,2'-Bis(hydroxymethyl)diphenyl ether
Formula:
C₁₄H₁₄O₃ MW: 230,26 g/mol |
Número MDL:
MFCD00191613 Núm. CAS: 10038-40-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 98.0 to 100.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |