Bis(2-formylphenyl)ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1646-1G
B1646-10G
TCIAB1646-1GEA
55
EUR
TCIAB1646-1G
TCIAB1646-10G
Bis(2-formylphenyl)ether ≥98.0% (por GC)
Bis(2-formylphenyl)ether
Formula:
C₁₄H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 182°C |
Número MDL:
MFCD00191616 Núm. CAS: 49590-51-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 77.0 to 80.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |