(S)-5-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoic acid 98,0 HPLC, T
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Boc-Gln-OH, N(α)-Boc-L-glutamine, Nalpha-Boc-L-glutamine
B1649-10G
B1649-25G
TCIAB1649-10GEA
43
EUR
TCIAB1649-10G
TCIAB1649-25G
(S)-5-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoic acid 98,0 HPLC, T
(S)-5-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoic acid
Formula:
C₁₀H₁₈N₂O₅ MW: 246.3 g/mol |
Número MDL:
MFCD00065571 Núm. CAS: 13726-85-7 EINECS: 237-296-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -3.0 to -4.0 deg (C=2, EtOH) |