1,1-Bis(methylthio)ethylene ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1650-1G B1650-5G
TCIAB1650-1GEA 122 EUR
TCIAB1650-1G TCIAB1650-5G
1,1-Bis(methylthio)ethylene ≥90.0% (por GC)
1,1-Bis(methylthio)ethylene
Formula: C₄H₈S₂
Pto. Ebullición: 110°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191617
Núm. CAS: 51102-74-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %