4,4'-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl, 4,4′-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl
B1671-25G
B1671-5G
TCIAB1671-25GEA
113
EUR
TCIAB1671-25G
TCIAB1671-5G
4,4'-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,4'-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl
Formula:
C₂₄H₂₀N₂O₂ MW: 368,44 g/mol |
Número MDL:
MFCD00039151 Núm. CAS: 13080-85-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 196.0 to 200.0 deg-C |