2,2-Bis(4-oxocyclohexyl)propane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4'-Isopropylidenebis(cyclohexanone)
B1672-25G B1672-5G
TCIAB1672-25GEA 366 EUR
TCIAB1672-25G TCIAB1672-5G
2,2-Bis(4-oxocyclohexyl)propane ≥95.0% (por GC)
2,2-Bis(4-oxocyclohexyl)propane
Formula: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236,36 g/mol
Número MDL: MFCD00191618
Núm. CAS: 7418-16-8
EINECS: 231-035-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Chloroform almost transparency