Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B1676-1G
B1676-5G
TCIAB1676-1GEA
239
EUR
TCIAB1676-1G
TCIAB1676-5G
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride
Formula:
C₄H₆Cl₂N₂Pd |
Número MDL:
MFCD00013122 Núm. CAS: 14592-56-4 EINECS: 238-637-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystaline |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |