Bis(8-quinolinolato)zinc(II) hydrate ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Zinc 8-hydroxyquinolinate, Bis(8-hydroxyquinolinato)zinc(II), Zinc(II) Bis(8-hydroxyquinolinate)
B1678-25G B1678-5G
TCIAB1678-25GEA 167 EUR
TCIAB1678-25G TCIAB1678-5G
Bis(8-quinolinolato)zinc(II) hydrate ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Bis(8-quinolinolato)zinc(II) hydrate
Formula: C₁₈H₁₂N₂O₂Zn
MW: 353,69 g/mol
Número MDL: MFCD00065291
Núm. CAS: 13978-85-3
EINECS: 237-762-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 93.0 %