Decanoato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02180.0005 8.02180.0250
8.02180.0005EA 35 EUR
8.02180.0005 8.02180.0250
Decanoato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Decanoato de etilo
Formula: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200,32 g/mol
Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00009581
Núm. CAS: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Índice Merck: 13,03811
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.016 g/l (20 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 200.32 g/mol
Boiling Point 244 - 246 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 104 °C
Refractive Index 1.4248 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 310 °C