1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane ≥95.0% (por GC) protecting reagent for primary amines
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B1688-25G
B1688-5G
TCIAB1688-25GEA
149
EUR
TCIAB1688-25G
TCIAB1688-5G
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane ≥95.0% (por GC) protecting reagent for primary amines
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Formula:
C₆H₁₆Cl₂Si₂ Pto. de inflamación: 65°C |
Número MDL:
MFCD00000505 Núm. CAS: 13528-93-3 EINECS: 236-871-0 UN: 2987 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |