(2-Bromoallyl)trimethylsilane ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1695-1G
B1695-5G
TCIAB1695-1GEA
109
EUR
TCIAB1695-1G
TCIAB1695-5G
(2-Bromoallyl)trimethylsilane ≥90.0% (por GC)
(2-Bromoallyl)trimethylsilane
Formula:
C₆H₁₃BrSi Pto. de inflamación: 30°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00043054 Núm. CAS: 81790-10-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |