5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1705-1G B1705-5G
TCIAB1705-1GEA 89 EUR
TCIAB1705-1G TCIAB1705-5G
5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid
Formula: C₉H₇BrO₃
Número MDL: MFCD00191391
Núm. CAS: 41177-72-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 230.0 to 235.0 deg-C