Sodium-3-bromopropanesulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1707-25G B1707-100G
TCIAB1707-25GEA 69 EUR
TCIAB1707-25G TCIAB1707-100G
Sodium-3-bromopropanesulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sodium-3-bromopropanesulphonate
Formula: C₃H₇BrO₃S
Número MDL: MFCD00024999
Núm. CAS: 55788-44-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %