2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bis(trifluoromethyl)biphenyl
B1711-25G B1711-5G B1711-1G
TCIAB1711-25GEA 89 EUR
TCIAB1711-25G TCIAB1711-5G TCIAB1711-1G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Formula: C₁₄H₁₀F₆N₂
Número MDL: MFCD00190155
Núm. CAS: 341-58-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency