Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetic Acid Methyl Ester, Methyl [Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]acetate, Methyl Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate, Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate, Methyl 2-(bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphoryl)acetate, Bis(2,2,2-trifluoroethyl) [(methoxycarbonyl)methyl]phosphonate
B1714-1G
B1714-25G
B1714-5G
TCIAB1714-1GEA
47
EUR
TCIAB1714-1G
TCIAB1714-25G
TCIAB1714-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate
Formula:
C₇H₉F₆O₅P MW: 318,11 g/mol |
Número MDL:
MFCD00009901 Núm. CAS: 88738-78-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |