9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-(9-Fluorenylidene)diphenol, 4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)diphenol
B1715-25G
B1715-500G
B1715-100G
TCIAB1715-25GEA
89
EUR
TCIAB1715-25G
TCIAB1715-500G
TCIAB1715-100G
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene ≥96.0% (por GC)
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene
Formula:
C₂₅H₁₈O₂ MW: 350,42 g/mol |
Número MDL:
MFCD00191392 Núm. CAS: 3236-71-3 EINECS: 406-950-6 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 224.0 to 228.0 deg-C |