N-tert-Butyl-ɑ-(4-pyridyl-1-oxide)nitrone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: POBN, N-tert-Butyl-ɑ-(4-pyridyl)nitrone N'-Oxide, α-(4-Pyridyl-1-Oxide)-N-t-butylnitrone, N-(4-Pyridylmethylene)-tert-butylamine N,N'-Dioxide, ɑ-(4-Pyridyl N-Oxide)-N-tert-butylnitrone
B1735-1G B1735-5G
TCIAB1735-1GEA 182 EUR
TCIAB1735-1G TCIAB1735-5G
N-tert-Butyl-ɑ-(4-pyridyl-1-oxide)nitrone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-tert-Butyl-alpha-(4-pyridyl-1-oxide)nitrone
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041022
Núm. CAS: 66893-81-0
EINECS: 266-512-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %