1,3-Bis(vinylsulphonyl)-2-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1745-1G B1745-5G
TCIAB1745-1GEA 85 EUR
TCIAB1745-1G TCIAB1745-5G
1,3-Bis(vinylsulphonyl)-2-propanol ≥98.0% (por GC)
1,3-Bis(vinylsulphonyl)-2-propanol
Formula: C₇H₁₂O₅S₂
Número MDL: MFCD00671498
Núm. CAS: 67006-32-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 102.0 deg-C