1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Bis((trimethylsilyl)oxy)cyclobut-1-ene
B1768-1G B1768-5G
TCIAB1768-1GEA 41 EUR
TCIAB1768-1G TCIAB1768-5G
1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene ≥94.0% (por GC)
1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene
Formula: C₁₀H₂₂O₂Si₂
MW: 230,45 g/mol
Pto. de inflamación: 61°C
Número MDL: MFCD00010798
Núm. CAS: 17082-61-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %