(1-Bromovinyl)trimethylsilane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1769-1G B1769-5G
TCIAB1769-1GEA 31 EUR
TCIAB1769-1G TCIAB1769-5G
(1-Bromovinyl)trimethylsilane ≥96.0% (por GC)
(1-Bromovinyl)trimethylsilane
Formula: C₅H₁₁BrSi
Pto. Ebullición: 128°C
Pto. de inflamación: 9°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014927
Núm. CAS: 13683-41-5
EINECS: 237-195-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %