meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1770-25G B1770-5G
TCIAB1770-25GEA 207 EUR
TCIAB1770-25G TCIAB1770-5G
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride ≥96.0% (by titrimetric analysis)
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride
Formula: C₈H₆O₆
MW: 198,13 g/mol
Número MDL: MFCD00671500
Núm. CAS: 17309-39-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %