Bis(2-morpholinoethyl)ether ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1784-25G B1784-500G
TCIAB1784-25GEA 20 EUR
TCIAB1784-25G TCIAB1784-500G
Bis(2-morpholinoethyl)ether ≥85.0% (por GC)
Bis(2-morpholinoethyl)ether
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₃
Pto. Ebullición: 192°C
Pto. de inflamación: 146°C
Número MDL: MFCD00072740
Núm. CAS: 6425-39-4
EINECS: 229-194-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %