N,N-Bis(3-chlorobenzyl)amine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1793-25G B1793-5G
TCIAB1793-25GEA 597 EUR
TCIAB1793-25G TCIAB1793-5G
N,N-Bis(3-chlorobenzyl)amine ≥98.0% (por GC)
N,N-Bis(3-chlorobenzyl)amine
Formula: C₁₄H₁₃Cl₂N
MW: 266,17 g/mol
Número MDL: MFCD00671501
Núm. CAS: 129041-31-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %