2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bisphenol A Diglycidyl Ether, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane Diglycidyl Ether, DER 332, BADGE, D.E.R. 332 epoxy resin
B1796-25G B1796-500G
TCIAB1796-25GEA 17 EUR
TCIAB1796-25G TCIAB1796-500G
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane ≥85.0% (por GC)
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane
Formula: C₂₁H₂₄O₄
MW: 340,42 g/mol
Pto. Ebullición: 210°C
Número MDL: MFCD00080480
Núm. CAS: 1675-54-3
EINECS: 216-823-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %