4-tert-Butylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1811-25G
B1811-5G
TCIAB1811-25GEA
402
EUR
TCIAB1811-25G
TCIAB1811-5G
4-tert-Butylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-tert-Butylbiphenyl
Formula:
C₁₆H₁₈ Pto. Ebullición: 310°C |
Número MDL:
MFCD00222366 Núm. CAS: 1625-92-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 50.0 to 54.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |