Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con hidroquinona
B1820.0005
B1820-1G
B1820-5G
TCIAB1820.0005EA
0
EUR
TCIAB1820.0005
TCIAB1820-1G
TCIAB1820-5G
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Formula:
C₆H₉BrO₂ Pto. Ebullición: 86°C Pto. de inflamación: 81°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00031518 Núm. CAS: 17435-72-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...