Decanoato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15658.18
A15658.22
A15658.30
A15658.18EA
49.2
EUR
A15658.18
A15658.22
A15658.30
Decanoato de metilo ≥99%
Decanoato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 110-42-9
Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH3
Formula Weight: 186.30
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -18°
Boiling Point: 223-225°
Beilstein Reference: 1759170
MDL No.: MFCD00009580
Formula:
C₁₁H₂₂O₂ Pto. Ebullición: 223…225 °C Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 0,877 Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009580 Núm. CAS: 110-42-9 EINECS: 203-766-6 |